Learn More
Nitric acid, Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., for determinations with dithizone, ≥65%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16625793 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
35 kg
190 L
Dimensione della confezione:
190L
35kg
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 16625793
Marca: Honeywell Fluka 30709190L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.02
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Nitric Acid Solution
IUPAC Name water
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Nitric acid
pH <1
Colore Colorless
Punto di fusione -31°C
Punti di ebollizione 122°C (1,013 hPa)
CAS min. % ≥ 50%
CAS max % <70%
Densità 1.400 - 1.480 g/cm3 (20°C)
CAS Min % ≥ 50%
Quantità 190 L
Formula lineare HNO3
Grado ACS