Learn More
Nitric Acid, Dilute, EP Grade, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11474709 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Tamper evident
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 11474709
Marca: Reagecon 1058402
Manufactured according to European Pharmacopoeia Chapter 4 (4.1.1) and prepared in an ISO 9001 facility. Nitric Acid, Dilute, EP Grade, Reagecon™ is a ready-to-use reagent solution used for nitration and as an oxidizing agent. It contains 125g/L HNO3.
Nitric Acid is a corrosive mineral acid that supplies a nitro group during nitration and is also commonly used as an oxidizing agent. This solution is prepared by adding 20g nitric acid (63–70% HNO3) to 100mL water to produce a dilute solution with approximately 125g/L of HNO3.
  • Manufactured in an ISO 9001-compliant facility according to Eu. Ph. Chapter 4 (4.1.1) guidelines
  • Provided with a certificate of analysis and a label that shows the lot and expiration date
  • Ready to use product eliminates the time and labor of preparing precise reagents and volumetric solutions
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen nitrate
Colore Colorless
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Concentrazione 125g/L HNO3
Imballaggio Tamper evident
Certificato di analisi Yes
Solvente o matrice Water
Quantità 100 mL
Formula molecolare HNO3
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011349
Sinonimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Informazioni di solubilità Miscible in water
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC Name acido nitrico
Molecular Weight (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Peso formulazione 63.0g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NITRIC ACID, DILUTE
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid