Learn More
Nitric Oxide Synthase, inducible (iNOS) Ab-1, Rabbit Polyclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Take advantage of a quality product that delivers accurate results with the Epredia™ Nitric Oxide Synthase, inducible (iNOS) Ab-1, Rabbit Polyclonal Antibody.
197.00€ - 1060.00€
Specifica
Antigene Nitric Oxide Synthase, inducible (iNOS) Ab-1
Concentrazione 1mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Formulazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Formulazione Prezzo Quantità e disponibilità  
12603077
Vedere i documenti
Epredia
RB-1605-P0
100 μL Purified with BSA and Azide Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12613077
Vedere i documenti
Epredia
RB-1605-P1
500 μL Purified with BSA and Azide Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12623077
Vedere i documenti
Epredia
RB-1605-P1ABX
500 μL Purified w/o BSA and Azide Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12673067
Vedere i documenti
Epredia
RB-1605-P
1 mL Purified with BSA and Azide Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12633077
Vedere i documenti
Epredia
RB-1605-PABX
1 mL Purified w/o BSA and Azide Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
NOS oxidizes a guanidine nitrogen of arginine releasing nitric oxide in the form of a free radical and citrulline. Nitric oxide thus generated acts as a messenger in diverse functions including vasodilation neurotransmission, anti-tumor and anti-pathogenic activities.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rat, Mouse and Human. Others not known.
Epitope: C-terminal
Immunogen: A synthetic peptide derived from the C-terminus of iNOS from activated mouse macrophages
Molecular Weight: 130kDa
Postitive Control: Rat lung
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Specifica
Nitric Oxide Synthase, inducible (iNOS) Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Neuroscience
A synthetic peptide derived from the C-terminus of iNOS from activated mouse macrophages
Primary
1mg/mL
Polyclonal
Concentrated
RUO
Human, Mouse