Learn More
Nitril™ 3000 Guanti da esame in nitrile non sterili, lunghezza extra
Click to view available options
Size:
Medio (M)
Extra grande (XL)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- AQL 1,5
- DPI di categoria III
- Dispositivo medico di classe I
- EN 455-1/-2/-3/-4, EN 374-1/-2/-4/-5, EN 16623-1, EN 420, EN ISO 13495:2016, 93/42/CEE
- Lunghezza extra
- Ambidestri
- Non sterili
- Privi di lattice e polvere
- Testurizzati
- Polsino arrotolato
- Blu
- Disponibili nelle taglie dalla XS alla XL
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | AQL 1,5, DPI Cat III, Dispositivo medico di classe I, conforme per uso alimentare, EN 455-1/-2/-3/-4, EN 374-1/-2/-4/-5, EN 16623-1, EN 420, EN ISO 13495:2016, 93/42/CEE |
| Colore | Blu |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Nitrile |
| Size | Medio (M) |
| Modello | 1282M |
| Lunghezza (sistema metrico) | 29 cm |