Learn More
Nitritex™ Guanti in nitrile senza lattice
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Blue
- Beaded cuff
- Non-sterile
- Nitrile contains no proteins
- Various sizes
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 2859 |
| Classificazione | Categoria 3 - Dispositivo di protezione individuale complesso conforme alla direttiva DPI 89/686/EEC |
| Colore | Blu |
| Monouso | Single-use |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Product Type | Guanti |
| Size | Large |
| Stile polso guanto | Con bordino/arrotolato |
| Verificato per uso medico | Sì |
| Vedi altri risultati |