Learn More
Chemsplash Engi-Black Nitrile Powder Free Disposable Gloves, Style 4098
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30058470
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Artikelnummer. 30058470
Brand: Chemsplash 4098.100.007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Micro textured, heavy-duty nitrile gloves are approved for industrial/medical grade use and food contact. Also suitable for chemical splash protection.
  • Industrial Grade Nitrile Glove/Heavy Duty Nitrile
  • Medical Grade and Food Contact Approved
  • Micro Textured
  • Ambidextrous
  • Rolled Cuff and Latex Free
  • PFAS Free
  • Touchscreen Compatible
  • CE and UKCA Approved
  • Thickness: 4.3 mil, Weight: 5.0 g
  • AQL: 1.5
  • Nitrile gloves are designed for chemical splash protection and provide a comfortable fit thanks to their elasticated properties.
  • Suitable for use in BRC approved work areas and the Pharmaceutical Industry.
  • Product does not contain PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH, or any Conflict Materials.
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certifications/Compliance (Europe) EN374-1: KPT, EN374-5: VIRUS, EN16523, EN455: 1/2/3 Medical Devices, EN1186: Food Grade, EN420
Chlorinated No
Applicazioni Industrial
Colore Black
Finger Thickness (English) 4.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.11 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 4.3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Product Type Disposable Gloves
Size X-Large
Spessore (sistema imperiale) 4.3 mil
Spessore (sistema metrico) 0.11 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Stile polso guanto Rolled
Rivestimento interno Flock Lined
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.