missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chemsplash Engi-Black Nitrile Powder Free Disposable Gloves, Style 4098
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-200105891
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30058403

Marca: Chemsplash 4098.100.004

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Micro textured, heavy-duty nitrile gloves are approved for industrial/medical grade use and food contact. Also suitable for chemical splash protection.

  • Industrial Grade Nitrile Glove/Heavy Duty Nitrile
  • Medical Grade and Food Contact Approved
  • Micro Textured
  • Ambidextrous
  • Rolled Cuff and Latex Free
  • PFAS Free
  • Touchscreen Compatible
  • CE and UKCA Approved
  • Thickness: 4.3 mil, Weight: 5.0 g
  • AQL: 1.5
  • Nitrile gloves are designed for chemical splash protection and provide a comfortable fit thanks to their elasticated properties.
  • Suitable for use in BRC approved work areas and the Pharmaceutical Industry.
  • Product does not contain PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH, or any Conflict Materials.

Specifica

ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certifications/Compliance (Europe) EN374-1: KPT, EN374-5: VIRUS, EN16523, EN455: 1/2/3 Medical Devices, EN1186: Food Grade, EN420
Chlorinated No
Applicazioni Industrial
Colore Black
Finger Thickness (English) 4.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.11 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 4.3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Product Type Disposable Gloves
Size Small
Spessore (sistema imperiale) 4.3 mil
Spessore (sistema metrico) 0.11 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Stile polso guanto Rolled
Rivestimento interno Unlined
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato