Learn More
WTW™ Kit di analisi per nitriti
Click to view available options
N. di test:
25
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- Nitrite (NO<sub>2</sub>) cell test kit
- This test is highly accurate and easy to use.
- For use with PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex photometers
- For waste water, ground and surface water, drinking water, sea water, food and soils after corresponding sample preparation
- Griess Reaction Method
- Photometric Test Method
Specifica
Specifica
| Analiti | Reazione di Griess |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per acque reflue, acque freatiche e di superficie, acqua potabile, acqua di mare, alimenti e terreni dopo adeguata preparazione dei campioni |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fotometri PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Include | Certificati |
| N. di test | 25 |
| Sufficiente per | 25 test |
| Metodo test | Fotometrico |
| Tipo | Kit di test in cuvetta per nitriti (NO2) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Nitrite Cell Test N5/25 Method: photometric 0.010 - 0.700 mg/l NO
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulfanilic acid, N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride