Learn More
Ansell Guanti in nitrile per camera sterile BioClean™ Nerva™ lunghezza extra
BIOPHARMA
Codice prodotto. 13147196
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 13147196
Marca: Ansell BNALXL
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nitrile 16 in. elbow length gloves are resistant to a range of chemicals and reduce the risk of cross contamination.
  • 16 poll. (400 mm) ambidestri
  • Non sterili
  • Finitura antiscivolo, senza polvere, senza lattice
  • 1.5 senza fori
  • Eccellenti proprietà ESD
  • Extra lunghi per protezione fino al gomito
  • Lavorati in camera sterile per garantire la compatibilità con le condizioni operative ISO Classe 4
  • Conformi ai requisiti della normativa sui guanti EN 420:2003 e della normativa europea sui guanti medici EN 455 (Parti 1, 2 & 3) & EN 374-1, 2 & 3:2003
  • Categoria 3 - Dispositivo di protezione individuale complesso conforme alla Direttiva sui DPI 89/686/CEE
  • Realizzati in uno stabilimento con certificazioni ISO 9001:2008 e 89/686/CEE Articolo 11b. Lavorati in camera sterile NEBB con certificazione ISO Classe 4
Certifications
Marcatura CE
Compliance
Standard EN420:2003 sui guanti, standard EN455 sui guanti medici (parti 1, 2 e 3) & EN374-1, 2 e 3:2003.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Colore White
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 6.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 3.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Powdered Powder Free
Size X-Large
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 6.3 mil
Spessore (sistema metrico) 0.16 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Modello BNAL-XL
Serie BioClean™ Nerva BNAL
Lunghezza (sistema imperiale) 16 in.
Lunghezza (sistema metrico) 40 cm