Learn More
Ansell BioClean™ Biotac BIOTAC Nitrile Gloves
Codice prodotto. p-4246966
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 15238168
Marca: Ansell BIOTACXS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Guanti per camera bianca non sterili che offrono una presa sicura
  • 12 poll. (300 mm) ambidestri
  • AQL 1.5
  • Finitura antiscivolo sulle dita, senza polvere
  • Il nitrile è resistente a una vasta gamma di sostanze chimiche
  • Eccellenti proprietà ESD
  • 1.5 Assenza di fori
  • Lavorati per garantire la compatibilità con ISO Classe 5 
  • Senza lattice per eliminare le allergie da lattice di tipo 1
  • Categoria 3 - Dispositivo di protezione individuale complesso 
  • Conformi ai requisiti della normativa sui guanti EN 420:2003 e della normativa europea sui guanti medici EN 455 (Parti 1, 2 & 3) & EN 374-1, 2 & 3:2003
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
AQL 1.5
Colore Bianco
Finitura esterna Finitura antiscivolo
Finger Thickness (English) 6.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 4.3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Powdered Powder Free
Size X-Small
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 6.7 mil
Spessore (sistema metrico) 0.17 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Modello BIOTAC-XS
Serie BioClean™ Biotac BIOTAC
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm