Learn More
Ansell Guanti per camera sterile in nitrile sterile Excell™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15268148
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Dimensione della confezione:
200 paia
Codice prodotto. 15268148
Marca: Ansell BEXS100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Latex-free nitrile gloves are hand specific and resistant to a range of chemicals. Recommended for Class 10/ISO 4 critical environments.
  • 12 in. (30 cm) hand-specific
  • Sterile gamma irradiated nitrile
  • Nitrile is resistant to a wide-range of chemicals
  • Hypoallergenic
  • Anti-static properties
  • 1.5 freedom from pinholes
  • Powder free, Latex-free, beaded cuff, accelerator-free
  • Processed in a cleanroom environment to ensure compatibility with ISO Class 4 & EU GMP Grade A operating conditions
  • Sterility Assurance Level 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Colore White
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 6.6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Hand Specific
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 4.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Powdered Powder Free
Size 10
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 6.6 mil
Spessore (sistema metrico) 0.17 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Modello BEXS100
Serie BioClean™ BEXS
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm