Learn More
Ansell BioClean™ Fusion S-BFAP Sterile Polychloroprene Cleanroom Gloves
Codice prodotto. 15228308
Click to view available options
Size:
10
5, 5.5
6, 6.5
7, 7.5
8, 8.5
9
Dimensione della confezione:
200 paia
Codice prodotto. 15228308
Marca: Ansell SBFAP9090
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ultra-clean, tactile sterile polychloroprene cleanroom gloves with chemical protection. Recommended for Class 10/ISO 4 Cleanrooms.
  • Textured surface
  • Length: 30.5 cm (12 in.)
  • Anti-static properties
  • Excellent chemical protection and exceptional tactility
  • Latex-free to eliminate Type 1 latex allergies
  • Powder free, beaded cuff
  • Color: Green
  • ISO Class 4 and EU GMP Grade A compatible
  • Double-donnable
  • Polychloroprene
  • Ambidextrous
  • AQL 1.5
  • Sterility Assurance Level 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP 797, ASTM D6978-05
Certifications/Compliance (Europe) EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Colore Green
Finitura esterna Partially Textured
Finger Thickness (English) 4.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Polychloroprene
Palm Thickness (English) 3.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Powdered Powder Free
Size 9
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 4.7 mil
Spessore (sistema metrico) 0.12 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015 and (EU)2016/425
Modello S-BFAP-9090
Serie BioClean™ Fusion S-BFAP
Forza di trazione 9 MPa
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm