Learn More
Ansell BioClean™ Maxima BLLS Sterile Latex Cleanroom Gloves
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15248188
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Dimensione della confezione:
100 paia
25 paia
Codice prodotto. 15248188
Marca: Ansell BLLS70
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sterile latex cleanroom glove provides extra coverage and protection to the upper arm. Recommended for Class 10/ISO 4 cleanroom environments.
Sterile latex cleanroom glove providing extra coverage and protection to the upper arm. Recommended for Class 10/ISO 4 cleanroom environments.
  • Natural color
  • Hand-specific, anatomically shaped
  • Textured surface for enhanced grip
  • Beaded cuff for stability on the arm
  • Sterility Assurance Level 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Colore Natural
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 7.8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Hand Specific
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.18 mm
Powdered Powder Free
Size 7
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 7.8 mil
Spessore (sistema metrico) 0.20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Modello BLL2-70
Serie BioClean™ Maxima BLLS
Lunghezza (sistema imperiale) 24 in.
Lunghezza (sistema metrico) 61 cm