Learn More
Ansell BioClean™ P-Zero BPZS Sterile Polychloroprene Cleanroom Gloves
Codice prodotto. p-4403944
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
200 paia
Codice prodotto. 12705925
Marca: Ansell BPZS60
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Powder free, sterile polychloroprene gloves provide chemical resistance and a low particle count. Recommended for Class 10/ISO 4 cleanroom environments.
  • Powder free, latex-free
  • Tested to ASTM D6978 standard
  • ESD properties
  • Beaded cuff for strength
  • Chemical resistant
  • Non-particulating EasyTear packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D6978-05
Certifications/Compliance (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
AQL 0.65
Colore Natural
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.18 mm
Hand Specific
Latex Free
Materiale Polychloroprene
Palm Thickness (English) 5.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.15 mm
Powdered Powder Free
Size 6
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 7 mil
Spessore (sistema metrico) 0.18 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Modello BPZS60
Serie BioClean™ P-Zero BPZS
Forza di trazione 9 MPa
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm