Learn More
Ansell BioClean™ Suprene BSNS Sterile Neoprene Cleanroom Gloves
Codice prodotto. 15278228
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
200 paia
Codice prodotto. 15278228
Marca: Ansell BSNS75
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sterile neoprene cleanroom gloves are resistant to a range of chemicals, designed for double-donning, have antistatic properties and feature a hand-specific shape for a comfortable and ergonomic fit. Recommended for Class 10 / ISO 4 Cleanroom environments.
  • ISO Class 4 and EU GMP Grade A compatible
  • Double-donnable with better grip
  • Automatically shaped for wearer comfort
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Latex-free
  • Beaded cuff
  • Overall length: 300 mm (12 in.)
  • ASTM D6978 05 Tested
  • Double donnable
Storage: Store in a dry, cool place (<40°C) away from direct sunlight and fluorescent light
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006, ASTM D978-05
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Colore Green
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 7.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.18 mm
Hand Specific
Latex Free
Materiale Neoprene
Palm Thickness (English) 6.3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.16 mm
Size 7.5
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 7.3 mil
Spessore (sistema metrico) 0.18 mm
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type C
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2008
Modello BSNS-75
Serie BioClean™ Suprene BSNS
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm