Learn More
Ansell BioClean™ Vector BVA-E Vinyl Gloves
Codice prodotto. 15258248
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 15258248
Marca: Ansell BVAEXL
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Non-sterile vinyl gloves provide ESD properties and tactility for precision work. Suitable for Class 100/ISO 5 critical environments.
  • 12 poll. (300 mm) ambidestri 
  • Vinile non sterile (PVC)
  • Senza polvere, senza lattice
  • Il bordino offre una più facile maneggevolezza e stabilità sul braccio
  • Eccellenti proprietà ESD
  • Eliminano le allergie al lattice di tipo 1
  • Lavorati in camera sterile per garantire la compatibilità con le condizioni operative ISO Classe 5
  • Conformi ai requisiti della normativa sui guanti EN420:2003 e della normativa europea sui guanti medici (EN455 Parti 1, 2 & 3)
  • A norma ISO 2859
  • Realizzati in uno stabilimento con certificazioni ISO 9001:2008 & 89/686/CEE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, Category I
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
AQL 1.5
Colore Clear
Finitura esterna No Texture
Finger Thickness (English) 3.9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.10 mm
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Vinyl
Palm Thickness (English) 3.5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.09 mm
Powdered Powder Free
Size X-Large
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 3.9 mil
Spessore (sistema metrico) 0.10 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Modello BVA-E-XL
Serie BioClean™ Vector BVA-E
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm