Learn More
Nitrobenzene, ≥99%, ACS Reagent, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15608350
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
2 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
25mL
2L
500mL
Codice prodotto. 15608350
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 25237925ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 98-95-3
Formula molecolare C6H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 123.111
Numero MDL MFCD00007043
InChI Key LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
PubChem CID 7416
ChEBI CHEBI:27798
IUPAC Name nitrobenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrobenzene
Punto di fusione 5°C to 6°C
Colore Yellow
Densità 1.196g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 210°C to 211°C
Limite di esplosione 0.4
Punto d'infiammabilità 88°C (190.4°F)
Punto di combustione 899°F
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 25 mL
Numero UN UN1662
Beilstein 507540
Densità vapore 4.2 (vs air)
Peso formulazione 123.11g/mol
Pressione del vapore 0.15mmHg (20°C), 50mmHg (120°C)
Percent Purity ≥99.0%
Grado Reagente ACS
Forma fisica Liquid