Learn More
Nitrobenzene, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15637980 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless steel can
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Codice prodotto. 15637980
Marca: Honeywell Research Chemicals N109501L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-95-3
Formula molecolare C6H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 123.111
Numero MDL MFCD00007043
InChI Key LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
PubChem CID 7416
ChEBI CHEBI:27798
IUPAC Name nitrobenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrobenzene
Punto di fusione 5°C to 6°C
Colore Yellow
Densità 1.196g/mL at 25°C
pH 8.0 to 8.5 (at 1.0000g/L 20.0°C)
Punti di ebollizione 210°C to 211°C
Limite di esplosione 0.4
Punto d'infiammabilità 88°C (190.4°F)
Punto di combustione 899°F
Odore Pungent
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 L
Numero UN UN1662
Beilstein 507540
Densità vapore 4.2 (vs air)
Peso formulazione 123.11g/mol
Pressione del vapore 0.15mmHg (20°C), 50mmHg (120°C)
Percent Purity 0.99
Forma fisica Liquid