Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Nitrogen Round-Bottom Flasks with NS Stopcock
Click to view available options
:
Capacity (Metric): 250 mL
Descrizione
- With conical ground joint and NS stopcock
- With inscription label
- Material: DURAN™
Specifica
Specifica
| Descrizione | Stopcock bore - 2.5 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| N. per confezione | 1 |
| Giunto a bussola | NS 29/32 |