missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Nitrogen Round-Bottom Flasks (to Schlenk) with PTFE Needle-Valve Stopcock

Codice prodotto. 11933411
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11933411

Marca: Lenz Laborglasintrumente 03360828

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.

  • Nitrogen round-bottom flasks (to Schlenk)
  • With PTFE needle-valve stopcock
  • With conical ground joint and PTFE needle-valve stopcock
  • With inscription label, material: DURAN™

Specifica

Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Duran Glass
Giunto rastremato standard NS 29/32
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato