Learn More
Nitronium tetrafluoroborate, 0.5M solution in sulfolane
Codice prodotto. p-174754 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
200 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
200mL
25mL
Codice prodotto. 10092380
Marca: Thermo Scientific Acros 175130250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nitronium tetrafluoroborate
CAS 13826-86-3, 126-33-0
Colore Colorless through Yellow
CAS min. % 5.03, 94.24
CAS max % 5.76, 94.97
Forma fisica Solution
Quantità 25 mL
Formula molecolare BF4NO2
Formula lineare NO2BF4
Numero MDL MFCD00011432
Fieser 01,742; 04,358; 05,476; 08,361; 09,324; 06,520; 07,324; 09,414; 12,435; 13,274; 14,282; 17,314
Sinonimo nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
IUPAC Name nitronium;tetrafluoroborate
Molecular Weight (g/mol) 132.81
PubChem CID 11073463
Peso formulazione 132.81
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.268
Densità 1.2680g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitronium tetrafluoroborate, 0.5 M solution in sulfolane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.