Learn More
Nitronium tetrafluoroborate, 97%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nitronium tetrafluoroborate |
| Punto di fusione | 200.0°C |
| Colore | Colorless through White |
| Forma fisica | Adhering Crystals |
| Quantità | 5 g |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min |
| Formula lineare | NO2BF4 |
| Fieser | 01,742; 04,358; 05,476; 08,361; 09,324; 01,747; 04,360; 07,253; 08,364; 14,215 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: may decompose |
| Peso formulazione | 132.81 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Nitronium tetrafluoroborate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.