Learn More
NKCC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene NKCC1
Concentrazione 0.31 mg/mL
Applicazioni Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16832294
Vedere i documenti
Proteintech
13884-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16822294
Vedere i documenti
Proteintech
13884-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
NKCC1 mediates sodium and chloride transport and reabsorption. NKCC1 is a membrane protein and is important in maintaining proper ionic balance and cell volume. NKCC1 is an electrically silent transporter system that mediates sodium and chloride reabsorption. Further, NKCC1 plays a vital role in the regulation of ionic balance and cell volume and is phosphorylated in response to DNA damage. Three transcript variants encoding two different isoforms have been found for NKCC1. Diseases associated with SLC12A2 include Basosquamous Carcinoma and Metatypical Basal Cell Carcinoma.
Specifica
Specifica
NKCC1
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
P55011, P55012
20496, 6558, 83629
NKCC1 Fusion Protein Ag4991
Primary
-20°C
SLC12A2
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Basolateral Na K Cl symporter, BSC, BSC2, NKCC1, SLC12A2
SLC12A2
IgG
Antigen Affinity Chromatography