Learn More
NKCC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | NKCC2 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.14 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16838774
|
Proteintech
18970-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16828774
|
Proteintech
18970-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The sodium-potassium-chloride cotransporter isoform 2 is kidney-specific and is found on the apical membrane of the thick ascending limb of Henles loop and the macula densa. It accounts for most of the NaCl resorption with the stoichiometry of 1Na:1K:2Cl and is sensitive to such diuretics as furosemide and bumetanide. Some Bartter-like syndromes result from defects in this gene.Specifica
| NKCC2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| P55014, P55016, Q13621 | |
| 20495, 25065, 6557 | |
| NKCC2 Fusion Protein Ag5325 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SLC12A1 |
| 0.14 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| BSC1, NKCC2, SLC12A1 | |
| SLC12A1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |