missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKP-1339, MedChemExpress

Codice prodotto. 16419587
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16419587

Marca: Medchem Express HY16350

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress NKP-1339 (IT-139; KP-1339) is the first-in-class ruthenium-based anticancer agent in development against solid cancer with limited side effects. NKP-1339 induces G2/M cell cycle arrest, blockage of DNA synthesis, and induction of apoptosis via the mitochondrial pathway. NKP-1339 has a high tumor targeting potential, strongly binds to serum proteins such as albumin and transferrin and activates in the reductive tumor milieu.

NKP-1339 (IT-139

Specifica

Materiale o nome chimico NKP-1339
Forma fisica Solid
CAS 197723-00-5
Colore Dark Brown
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H12Cl4N4NaRu
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo IT-139 KP-1339
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 59 mg/mL (117.50 mM)
SMILES [Cl-][Ru+3]([N]1=CC2=CC=CC=C2N1)([Cl-])([Cl-])([N]3=CC4=CC=CC=C4N3)[Cl-].[Na+]
Molecular Weight (g/mol) 502.14
Peso formulazione 502.14
Percent Purity 98.14%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato