Learn More
NKp30/NCR3 Goat anti-Human, Polyclonal, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
Marca:  R&D Systems AF1849-SP
Encompass
Codice prodotto. 15761124
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
NKp30/NCR3 Polyclonal specifically detects NKp30/NCR3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
Specifica
NKp30/NCR3
Polyclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Activating natural killer receptor p30, CD337, CD337 antigen, CD337activating NK-A1 receptor, LY117,1C7NK-p30, lymphocyte antigen 117, natural cytotoxicity triggering receptor 3, Natural killer cell p30-related protein, NCR3, NKP30, NKp30MALS
Goat
Affinity Purified
RUO
259197
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Western Blot
LYOPH
Western Blot 0.1 ug/mL
Q05D23
NCR3
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human NKp30/NCR3 Leu19-Thr138 Accession # Q05D23
25 μg
Primary
Detects human NKp30/NCR3 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, less than 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) NKp80, rhNKp44 and rhNKp46 is observed.
Human
IgG
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.