missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NKX2.2 Antibody (NX2/1422R), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-11619PE
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
NKX2.2 Monoclonal antibody specifically detects NKX2.2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| NKX2.2 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| Homeobox protein NK-2 homolog B, NK-2 (Drosophila) homolog B, NK2 homeobox 2, NK2 transcription factor related, locus 2, NK2 transcription factor related, locus 2 (Drosophila), NK2 transcription factor-like protein B, Nkx2.2, NKX2.2homeobox protein Nkx-2.2, NKX2BNK-2 homolog B | |
| Recombinant human full-length NKX2.2 protein (Uniprot: O95096) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| NX2/1422R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 4821 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto