missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Nkx2.2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen™ PA572761

Codice prodotto. 15991415

  • 532.00€ / 0.10mg

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Nkx2.2 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA

The protein encoded by this gene contains a homeobox domain and may be involved in the morphogenesis of the central nervous system. This gene is found on chromosome 20 near NKX2-4, and these two genes appear to be duplicated on chromosome 14 in the form of TITF1 and NKX2-8. The encoded protein is likely to be a nuclear transcription factor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Nkx2.2
Polyclonal
Unconjugated
NKX2-2
Drosophila NK2 transcription factor related, locus 2; glycoprotein GP330, renal; homeobox protein NK-2 homolog B; Homeobox protein Nkx-2.2; homeobox protein Nkx2-2; NK2 homeobox 2; NK2 transcription factor related locus 2; NK2 transcription factor related, locus 2; NK2 transcription factor-like protein B; NKX2.2; Nkx-2.2; Nkx2\.2; Nkx2-2; NKX2B; tinman
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
18088, 366214, 4821
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
O95096, P42586
NKX2-2
NKX2-2 antibody for a 19 amino acid synthetic peptide near the center of human NKX2-2. The immunogen is within amino acids 90 - 140 of NKX2-2.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato