Learn More
Schmidlin™ NM Plus FID Station H2 and Zero Air Generator
Codice prodotto. 17768879
Encompass_Preferred
Click to view available options
Portata:
100 mL/min.
1000 mL/min.
300 mL/min.
Wattage:
90 W
150 W
400 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17768879
Marca: Schmidlin™ DBFNM100EU
This dual gas generator produces a continuous supply of high purity hydrogen and zero air.
  • Increase efficiency and improve performance
  • On-demand supply 24/7
  • Zero air <0.1 ppm
  • THC Pressure: 11 barg (160 psig)
  • Permeation membrane drying system
  • USB connectivity
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC and GC/MS applications
Specifica
Profondità (sistema metrico) 68 cm
Portata 100 mL/min.
Altezza (sistema metrico) 15 cm
Temperatura operativa ambiente max 35°C
Pressione di uscita 11 bar
Larghezza (sistema imperiale) 27 in.
Larghezza (sistema metrico) 69 cm
Collegamenti Outlet: 1/8 in.
Requisiti elettrici 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Purezza dell'azoto >99.99996%
Wattage 90 W
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.