Learn More
Schmidlin™ NM Plus Rack Hydrogen Generator
Codice prodotto. 17798919
Encompass_Preferred
Click to view available options
Portata:
100 mL/min.
1000 mL/min.
250 mL/min.
500 mL/min.
Wattage:
90 W
125 W
200 W
400 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17798919
Marca: Schmidlin™ DBRNM100EU
This generator produces a continuous supply of high purity, dry hydrogen.
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Pressure: 11 barg (160 psig)
  • Unique permeation membrane drying system
  • Cold dual dynamic regeneration dryer
  • USB connectivity
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
  • Superior hydrogen production with reliable long life cell
  • Minimal maintenance; no desiccant cartridges to change
  • PC monitoring for maintenance, diagnostics and remote connection
Specifica
Profondità (sistema metrico) 500 cm
Portata 100 mL/min.
Altezza (sistema metrico) 13.3 cm
Temperatura operativa ambiente max 35°C
Pressione di uscita 11 bar
Larghezza (sistema imperiale) 19 in.
Larghezza (sistema metrico) 48.5 cm
Collegamenti Outlet: 1/8 in.
Requisiti elettrici 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Purezza dell'azoto >99.99996%
Wattage 90 W
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.