Learn More
NM23-H2/NME2 Antibody (NME2/6435), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
299.00€ - 593.00€
Specifica
| Antigene | NM23-H2/NME2 |
|---|---|
| Clone | NME2/6435 |
| Concentrazione | 0.2 mg/ml |
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18621695
|
Novus Biologicals
NBP3-20542-100ug |
100 μg |
593.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18609584
|
Novus Biologicals
NBP3-20542-20ug |
20 μg |
299.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
NM23-H2/NME2 Monoclonal antibody specifically detects NM23-H2/NME2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| NM23-H2/NME2 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 4831 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |
| NME2/6435 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 2.7.13.3, Histidine protein kinase NDKB, MGC2212, NDK B, NDKB, NDPKB, NDPK-B, nm23-H2, non-metastatic cells 2, protein (NM23B) expressed in, nucleoside diphosphate kinase B, protein (NM23) expressed in | |
| Recombinant full-length human NM23-H2/NME2 protein | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |