Learn More
Abnova™ NME1 (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Descrizione
- Sequence: MANCERTFIAIKPDGVQRGLVGEIIKRFEQKGFRLVGLKFMQASEDLLKEHYVDLKDRPFFAGLVKYMHSGPVVAMVWEGLNVVKTGRVMLGETNPADSKPGTIRGDFCIQVGRNIIHGSDSVESAEKEIGLWFHPEELVDYTSCAQNWIYE
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | AAH00293 |
| ID gene (immissione) | 4830 |
| Nome | non-metastatic cells 1, protein (NM23A) expressed in |
| Metodo di preparazione | Wheat germ expression system |
| Analisi di controllo qualità | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Quantità | 10 μg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias gene | AWD, GAAD, NB, NBS, NDPK-A, NDPKA, NM23, NM23-H1 |
| Simbolo del gene | NME1 |
| Specie | Wheat Germ (in vitro) |
| Vedi altri risultati |