Learn More
Abnova™ NME1 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. p-7164510
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16128401
Marca: Abnova™ H00004830P01.10ug
Human NME1 full-length ORF ( AAH00293, 1 a.a. - 152 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MANCERTFIAIKPDGVQRGLVGEIIKRFEQKGFRLVGLKFMQASEDLLKEHYVDLKDRPFFAGLVKYMHSGPVVAMVWEGLNVVKTGRVMLGETNPADSKPGTIRGDFCIQVGRNIIHGSDSVESAEKEIGLWFHPEELVDYTSCAQNWIYE
Specifica
Numero di accesso AAH00293
ID gene (immissione) 4830
Nome non-metastatic cells 1, protein (NM23A) expressed in
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene AWD, GAAD, NB, NBS, NDPK-A, NDPKA, NM23, NM23-H1
Simbolo del gene NME1
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer