missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NME6 293T Cell Overexpression Lysate 2 (Denatured), Abnova

Codice prodotto. 16102096
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16102096

Marca: Abnova H00010201T02.100uL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Western Blotting

Specifica

Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione NME6 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni NM_005793
Peso molecolare 21.45
Intervallo di pH 6.8
Plasmide pCMV-NME6 full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-NME6 antibody (H00010201-B02) by western blotting
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 100UL NME6 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Mercaptoethanol
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.