Learn More
NO3- f(N)-NITRATE solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7083622 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Codice prodotto. 12902165
Marca: Fisher Chemical A 031 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 14797-55-8
Formula molecolare NO3-
Molecular Weight (g/mol) 62.004
InChI Key NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 943
ChEBI CHEBI:17632
IUPAC Name nitrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrate
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L ±0.002
Tipo Single-component Standard Solution
Solvent or Matrix Water
Quantità 100 mL