Learn More
NOB1 Mouse anti-Human, Clone: 8C11A12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | NOB1 |
|---|---|
| Clone | 8C11A12 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16827575
|
Proteintech
66048-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16817575
|
Proteintech
66048-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
In yeast, over 200 protein and RNA cofactors are required for ribosome assembly, and these are generally conserved in eukaryotes. These factors orchestrate modification and cleavage of the initial 35S precursor rRNA transcript into the mature 18S, 5.8S, and 25S rRNAs, folding of the rRNA, and binding of ribosomal proteins and 5S RNA. Nob1 is involved in pre-rRNA processing. In a late cytoplasmic processing step, Nob1 cleaves a 20S rRNA intermediate at cleavage site D to produce the mature 18S rRNA.Specifica
| NOB1 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ART 4, ART4, MST158, MSTP158, NOB1, NOB1P, Protein ART 4, PSMD8BP1, RNA binding protein NOB1 | |
| NOB1 | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 8C11A12 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q9ULX3 | |
| 28987 | |
| NOB1 Fusion Protein Ag17907 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NOB1 |