Learn More
Nobiletin, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200100038
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16498878
Marca: Medchem Express HYN0155
MedChemExpress Nobiletin is a poly-methoxylated flavone from the citrus peel that improves memory loss. Nobiletin is a retinoid acid receptor-related orphan receptors (RORs) agonist. Nobiletin can reduce reactive oxygen species (ROS) levels in differentiated C2C12 myotubes and has anti-inflammation and anti-cancer properties, including anti-angiogenesis, anti-proliferation, anti-metastasis and induced apoptosis.
Nobiletin is a poly-methoxylated flavone from the citrus peel that improves memory loss. Nobiletin is a retinoid acid receptor-related orphan receptors (RORs) agonist. Nobiletin can reduce reactive oxygen species (ROS) levels in differentiated C2C12 myotubes and has anti-inflammation and anti-cancer properties, including anti-angiogenesis, anti-proliferation, anti-metastasis and induced apoptosis.
Specifica
Materiale o nome chimico Nobiletin
CAS 478-01-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H22O8
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (124.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)OC3=C(OC)C(OC)=C(OC)C(OC)=C13
Molecular Weight (g/mol) 402.39
Peso formulazione 402.39
Percent Purity 98.19%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.