Learn More
NOD-IN-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16423128
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16423128
Marca: Medchem Express HY100691
MedChemExpress NOD-IN-1 is a potent mixed inhibitor of nucleotide-binding oligomerization domain (NOD)-like receptors, NOD1 and NOD2, with IC50 of 5.74 μM and 6.45 μM, respectively.
NOD-IN-1 is a potent mixed inhibitor of nucleotide-binding oligomerization domain (NOD)-like receptors, NOD1 and NOD2, with IC50 of 5.74 μM and 6.45 μM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico NOD-IN-1
CAS 132819-92-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H17NO4S
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (291.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1C(C(OCC)=O)=CC2=CC=CC=C21)(C3=CC=C(C)C=C3)=O
Molecular Weight (g/mol) 343.4
Peso formulazione 343.4
Percent Purity 99.7%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.