missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NOMO2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 14328-1-AP-20UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| NOMO2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| NOMO2 | |
| NODAL modulator 2, Nomo, NOMO2, PM5, pM5 protein 2 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 283820 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 0.23 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q5JPE7 | |
| NOMO2 | |
| NOMO2 Fusion Protein Ag5595 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto