Learn More
Brady™ Non-Conductive Nylon Cable
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Lunghezza (sistema metrico):
3.65 mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Nylon Cable |
| Colore | Red |
| Diametro (sistema metrico) | 3.18 mm |
| Dimensioni (L x P) | 2440 mm |
| Quantità | 1 Ea. |