Learn More
Cole-Parmer™ Non-DEHP Flexelene Flexible Tubing
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
3 mm
4.8 mm
6.4 mm
9.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
9.5 mm
12.7 mm
Pressione massima:
220 psi
240 psi
320 psi
420 psi
450 psi
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Plasticizer-free
- 78 (A) durometer hardness
- Abrasion- and chemical-resistant
- Can be used with barbed fittings
- Sterilize with ethylene oxide (ETO)
- Provided in lengths of 100 ft
- Temperature range from −40° to +76°C
- Produced with compounds listed by NSF International Standards 51 and 61, FDA compliant
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | NSF International Standards 51 and 61, and are FDA |
| Diametro (sistema metrico) interno | 6.4 mm |
| Materiale | Polyethylene |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 9.5 mm |
| Overall Length (Metric) | 30.48 m |
| Da utilizzare con (applicazione) | Food and beverage processing, instrumentation, pure-water transfer, water conditioning |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Resistance Properties | Abrasion, chemical |
| Sterilità | Sterili |
| Vedi altri risultati |