Learn More
Masterflex™ Tubo da laboratorio in PVC flessibile non-DEHP
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
Pressione massima:
21 psi
25 psi
28 psi
31 psi
36 psi
43 psi
49 psi
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Nontoxic DEHP-free formulation
- Flexible, small bend radii
- Transparent; allows for visual inspection and flow monitoring
- Certifications: FDA compliant, Proposition 65, REACH
- Temperature range: –50 to 73°C
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA Compliant, Proposition 65, REACH |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4.8 mm |
| Materiale | Tygon |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Overall Length (Metric) | 15.24 m |
| Spessore (sistema metrico) | 1.6 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Analytical instruments, general laboratory, use for transfer of liquids, gases, and inorganic chemicals found in lab, paint, pigment, and soap dispensing applications |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Vedi altri risultati |