Learn More
Masterflex™ Tubo da laboratorio in PVC flessibile non-DEHP
Codice prodotto. 13284409
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
Pressione massima:
21 psi
25 psi
28 psi
31 psi
36 psi
43 psi
49 psi
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13284409
Marca: Masterflex™ 9550500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this PVC tubing for transfer of liquids, gases, and inorganic chemicals found in lab, paint, pigment, and soap dispensing applications. Cole-Parmer™ Non-DEHP PVC Lab Tubing is ideal for analytical instruments, and general laboratory usage.
  • Nontoxic DEHP-free formulation
  • Flexible, small bend radii
  • Transparent; allows for visual inspection and flow monitoring
  • Certifications: FDA compliant, Proposition 65, REACH
  • Temperature range: –50 to 73°C
  • Autoclavable
Specifica
Certificazione/Conformità Conformità FDA, proposta 65, REACH
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 mm
Materiale Tygon
Diametro (sistema metrico) esterno 3.2 mm
Overall Length (Metric) 15.24 m
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Strumenti analitici, laboratorio generale, uso per il trasferimento di liquidi, gas e sostanze chimiche inorganiche presenti in laboratorio, vernici, pigmenti, erogazione di sapone
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Each
Colore Trasparente
Pressione massima 49 psi
Max. Operating Temperature (Metric) da –50 a 73 °C