Learn More
QIAGEN Carte per raccolta, conservazione e purificazione di acidi nucleici FTA™: FTA Classic
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 100
Confezione da 25
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Descrizione
For collection, stabilization, processing, transport and archiving of biological samples. Non-Indicating QIAcard FTA Classic with 4 sample areas per card.
QIAcard formato FTA Classic con 4 aree spot per raccogliere, stabilizzare, elaborare, trasportare e archiviare campioni colorati come il sangue. La tecnologia FTA consente la lisi cellulare al contatto, denatura le proteine e stabilizza e protegge immediatamente gli acidi nucleici.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Collect, stabilize, process, transport, and archive blood samples with Non-Indicating FTA Classic Cards. |
| Formato | Quattro aree campione |
| Tipo di campione | Blood |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Amplificazione STR diretta |
| Da utilizzare con (applicazione) | Analisi medico legale, identificazione dei prodotti transgenici, medicina trasfusionale, tipizzazione HLA, screening dei plasmidi, test sugli alimenti e sull'agricoltura, scoperta di nuovi farmaci, prodotti genomici, analisi STR, identificazione animale, amplificazione intera dei genomi |
| N. di campioni | 4 |
| Product Type | FTA Classic Card non indicatrice |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Volume del campione | 125 μl per area campione |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H331-Tossico se inalato.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contiene: Cellulose, sodium dodecyl sulphate, trometamol