Learn More
QIAGEN Non-Indicating FTA™ Micro Card
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Forensics, Transgenic Identification, HLA Typing/Transfusion Medicine
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Description
QIAcard FTA Micro formato con 1 area spot per raccogliere, stabilizzare, elaborare, trasportare e archiviare campioni colorati come il sangue. La tecnologia FTA consente la lisi cellulare al contatto, denatura le proteine e stabilizza e protegge immediatamente gli acidi nucleici.
Spécification
Spécification
| Formato | Card |
| Tipo di campione | Blood |
| Da utilizzare con (applicazione) | Forensics, Transgenic Identification, HLA Typing/Transfusion Medicine |
| N. di campioni | 1 |
| Product Type | Non-Indicating FTA Micro Card |
| Quantità | 125 μL |
| Volume del campione | 125μL |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu