Learn More
Microspec™ Non Sterile Sterile Cribbar Sample Bottles (Volume: 250mL)
Codice prodotto. 15762145
Click to view available options
Additivo:
None
Colore del tappo:
Blue
Red
Colore:
Green
Translucent
Dimensione della confezione:
pezzi 140
Codice prodotto. 15762145
Marca: Microspec™ P4
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for water sampling for either microbiological or chemical analysis
  • For sampling, potability testing, Legionella spp, pathogenic and indicator species
  • Squat bottles facilitating easy sampling from low drain points
  • Features wide diameter necks for ease of sampling and pipetting
  • Caps are tamper evident
  • Stable on bench
  • Rectangular to make most of limited storage space
  • Squat Bottle for ease of sampling
  • Wide neck for ease of sampling and pipetting
  • Off-centre neck to aid sampling close fitting outlets
Specifications
ATCC® Yes
Colore del tappo Red
Tipo di tappo Screw
Colore Translucent
Content And Storage Room Temperature
Additivo None
Formato Disposable
Manufacturing Origin United Kingdom
Product Type Microbiology Sampling Bottles with Label
Sterilità Sterile
Volume di riempimento 250 mL
Peso riempimento 281g
Da utilizzare con (applicazione) Sampling
Manuale/Automatico Yes
Materiale Polypropylene
N. per confezione 140
Quantità 250 mL
Volume (sistema metrico) campione 250 mL
Larghezza (sistema imperiale) 2.874 in.
Larghezza (sistema metrico) 73 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.347 in.
Altezza (sistema metrico) 85 mm
Peso (sistema metrico) 31 g