Learn More
Greiner Bio-One Non-Vented Polystyrene Petri Dishes
Click to view available options
Tipo:
Piastra Petri
Sterilità:
Non-sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 480
Descrizione
- Heat resistant up to 60°C
- Available in vented and non-vented
- Choose from standard round design, square-profile dish, special models and contact dishes/OneWell Plate™ models
- Easy stacking
- Crystal polystyrene for optimal analysis by microscopy
Specifica
Specifica
| Monouso | Sì |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Piastra Petri |
| Quantità | 480/conf. |
| Sfiato | No |
| Altezza (sistema metrico) | 16 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 94 mm |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures, unless otherwise indicated.