Learn More
Nonafluorobutanesulfonyl fluoride, 90+%
Codice prodotto. 11439237
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11439237
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21322.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 375-72-4 | C4F10O2S | 302.086 g/mol
Benzynes were generated from o-(trimethylsilyl) phenols using nonafluorobutanesulfonyl fluoride (NfF) by a domino process.Nonafluorobutanesulfonyl fluoride (nonaflyl fluoride, C 4 F 9 SO 2 F, NfF) is the most widely used commercially available reagent for the synthesis of nonaflates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Benzynes were generated from o-(trimethylsilyl) phenols using nonafluorobutanesulfonyl fluoride (NfF) by a domino process.Nonafluorobutanesulfonyl fluoride (nonaflyl fluoride, C 4 F 9 SO 2 F, NfF) is the most widely used commercially available reagent for the synthesis of nonaflates.
Solubility
Hydrolyses in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, moisture, baese..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 375-72-4
Formula molecolare C4F10O2S
Molecular Weight (g/mol) 302.086
Numero MDL MFCD00007422
InChI Key LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nonafluorobutanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonyl fluoride, perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonylfluoride, perfluorobutylsulfonyl fluoride, nonafluorobutanesulphonyl fluoride, perfluoro n-butylsulfonyl fluoride, nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride, nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, 1-butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro
PubChem CID 67814
IUPAC Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride
SMILES C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Materiale o nome chimico Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
Punto di fusione -110°C
Densità 1.75
Punti di ebollizione 65°C to 66°C
Punto d'infiammabilità None
Indice di rifrazione 1.281
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1813589
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Hydrolyses in water.
Peso formulazione 302.09
Percent Purity ≥90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt