Learn More
Nonafluoropentanoic acid, 97%
Codice prodotto. 10175263 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
Codice prodotto. 10175263
Marca: Thermo Scientific Acros 309290250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2706-90-3 | C5HF9O2 | 264.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2706-90-3
Formula molecolare C5HF9O2
Molecular Weight (g/mol) 264.05
Numero MDL MFCD00040211
InChI Key CXZGQIAOTKWCDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perfluoropentanoic acid, perfluorovaleric acid, nonafluoropentanoic acid, nonafluorovaleric acid, pentanoic acid, nonafluoro, nonafluoro-1-pentanoic acid, valeric acid, nonafluoro, n-perfluoropentanoic acid, perfluoro-n-pentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-pentanoic acid
PubChem CID 75921
ChEBI CHEBI:83491
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoropentanoic acid
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Nonafluoropentanoic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Densità 1.7100g/mL
Punti di ebollizione 140°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3(CF2)3CO2H
Indice di rifrazione 1.2940 to 1.297
Quantità 25 mL
Gravità specifica 1.71
Peso formulazione 264.05
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nonafluoropentanoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nonafluoropentanoicacid