Learn More
Nonidet™ P40 Substitute, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7082763 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15875388
Marca: Thermo Scientific J19628.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Identificatori chimici
CAS 9002-93-1
Formula molecolare C16H26O2
Molecular Weight (g/mol) 250.38
Numero MDL MFCD00132505
InChI Key JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Igepal CA to 630,Polyethylene glycol tert to octylphenyl ether
PubChem CID 5590
IUPAC Name 2-[4-(2,4,4-trimetilpentan-2-yl)fenossi]etanolo
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Nonidet™ P40 Substitute
Forma fisica Liquido viscoso
Punti di ebollizione >250°C
Punto di fusione ∼5°C
Densità 1.061
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità >110°C
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 1.061
Peso formulazione ca 625